Principaux documents
11225
Sigma-Aldrich
Sulfate d'ammonium
puriss., ≥99%
Synonyme(s) :
Mascagnite
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
puriss.
Essai
≥99%
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
5-6 (20 °C, 5%)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Se: ≤30 mg/kg
Chaîne SMILES 
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
514502
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null
D A DePasquale et al.
Applied and environmental microbiology, 56(12), 3711-3717 (1990-12-01)
In this study we examined the mechanism by which ammonium bicarbonate inhibits mycotoxigenic fungi. Elevated extracellular pH, alone, was not responsible for the antifungal activity. Although conidia of Penicillium griseofulvum and Fusarium graminearum had internal pH (pHi) values as high
Separation of proteins by ammonium sulfate gradient solubilization.
T P King
Biochemistry, 11(3), 367-371 (1972-02-01)
Deliquescence and crystallization of ammonium sulfate particles internally mixed with water-soluble organic compounds
Parsons MT, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 108(52), 11600-11608 (2004)
Neutron-Diffraction Study of the Structures of Ferroelectric and Paraelectric Ammonium Sulfate.
Schlemper EO, et al.
J. Chem. Phys. , 44(12), 4498-4509 (1966)