Principaux documents
857343
Sigma-Aldrich
Basic Fuchsin
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC, Dye content ≥88 %
Synonyme(s) :
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride
25 G
125,00 €
100 G
378,00 €
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
125,00 €
100 G
378,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H17N3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.82
Numéro C.I. (Colour Index):
42500
Beilstein:
4164603
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Niveau de qualité
Agence
certified by the BSC
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥88%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Couleur
green to dark green
pH
1.0-3.1, purple to red
Pf
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
544 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥11000 at 235-239 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥17000 at 287-291 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Clé InChI
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Basic fuchsin has been used as a lignin-detecting fluorogenic dye for fluorescence-based imaging of lignin in the basal internodes of three Brachypodium distachyon ecotypes.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Basic fuchsin belongs to the triphenylmethane group. Combining basic fuchsin with sulfurous acid results in the formation of fuchsin sulfurous acid, also referred to as Feulgen reagent or Schiff′s reagent. This reagent is responsible for the staining of chromosomal DNA.[2][3] Basic fuchsin is also used for the staining of lignin in plant tissue samples.[4]
Adéquation
Certified for use for acid-fast staining with carbol-fuchsin, as ENDO medium, and as Schiff′s reagent in the Periodic Acid Schiff (PAS) and Feulgen techniques.
Informations légales
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Min Chen et al.
The New phytologist, 229(6), 3481-3496 (2020-11-25)
The intimate association of host and fungus in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis can potentially trigger induction of host defence mechanisms against the fungus, implying that successful symbiosis requires suppression of defence. We addressed this phenomenon by using AM-defective vapyrin (vpy)
Bisen PS
Laboratory Protocols in Applied Life Sciences (2014)
Plant Fibers (2012)
Sharma A
Plant Chromosomes (1999)
Qiuhua Wu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 210-214 (2012-09-27)
A superparamagnetic graphene-Fe(3)O(4) nanocomposite (G/Fe(3)O(4)) was synthesized by a facile one-pot solvothermal method. The nanocomposite G/Fe(3)O(4) prepared by the new method was firstly used as an adsorbent to remove dye for water pollution remediation. In comparison with G/Fe(3)O(4) prepared by