10815
Ethyl β-apo-8′-carotenoate (trans)
≥80% (TLC)
Synonyme(s) :
Ethyl 8′-apo-β,ψ-caroten-8′-oate, all-trans-Carophyll yellow
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥80% (TLC)
Impuretés
≤0.001% heavy metals
Résidus de calcination
≤0.1%
Perte
≤0.1% loss on drying
Pf
134-136 °C
Solubilité
chloroform: 10 mg/mL at 25 °C, clear, intense red-orange
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C