10784
Antipyrine
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Phenazonum, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Phenazone
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
crystals and lumps
powder
Pf
109-111 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 1 gm in less than 1ml
alcohol: soluble 1 gm in 1.3 ml
chloroform: soluble 1 gm in 1 ml
diethyl ether: soluble 1 gm in 43 ml
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves