P0800000
Phenazone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Antipyrine, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Phenazone
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phenazone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
109-111 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1