Principaux documents
09991
Sigma-Aldrich
Zonyl® FSJ fluorosurfactant
~40% solids in water: isopropyl alcohol (3:1)
Synonyme(s) :
anionic phosphate surfactant
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Concentration
~40% solids in water: isopropyl alcohol (3:1)
Densité
1.12 g/mL±0.05 g/mL at 20 °C
Forme physique
Unique blend of fluorosurfactant (FSP, 09988) and a hydrocarbon surfactant
Informations légales
Zonyl is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company