Principaux documents
R165689
N-BENZOTHIAZOL-2-YL-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.392
Numéro MDL:
29,20 €