Principaux documents
596485
Sigma-Aldrich
Benzotriazole-1-carboxamide
1 G
134,00 €
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
134,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
170-175 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H6N4O/c8-7(12)11-6-4-2-1-3-5(6)9-10-11/h1-4H,(H2,8,12)
Clé InChI
UUMXWUNNKCQWHS-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzotriazole-1-carboxamide can be used:
  • As a corrosion inhibitor, applicable for copper in the HNO3 solution.[1]
  • As a reagent for the preparation of urea derivatives with mono- and N, N-disubstitution products.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dry and wet lab studies for some benzotriazole derivatives as possible corrosion inhibitors for copper in 1.0 M HNO3
Khaled KF and Amin MA
Corrosion Science, 51(9), 2098-2106 (2009)
Synthesis of mono-and N, N-disubstituted ureas
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 8, 8-14 (2003)