Documents
09784
Sigma-Aldrich
(1S,3R)-(+)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Forme
crystalline
Activité optique
[α]/D +16.0±1°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Couleur
beige
Pf
110-114 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-5-4-7(6-8)9(13)14/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m0/s1
Clé InChI
RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Bioluminescent assay of the adenylate energy charge.
S R Ford et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 102, 69-81 (1998-07-29)