Principaux documents
S945102
1-(4-CHLOROPHENYL)-5-OXO-3-PYRROLIDINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S945102-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S945102-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H10ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.66
Numéro MDL:
178,00 €