09678
Ammonium bismuth citrate
base ingredient for culture media
Synonyme(s) :
Citric acid ammonium bismuth salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Pureté
≥99.0% (KT)
Forme
powder
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES
OC(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.C.C
InChI
1S/2C6H8O7.Bi.3H3N/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;3*1H3/q;;+3;;;/p-3
Clé InChI
VZZHAYFWMLLWGG-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?