07846
2,4-Dichlorophénol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
pb
209-210 °C (lit.)
Pf
42-43 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
231.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.6 °C - closed cup