D70600
3,5-Dichlorophenol
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dichlorophenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
crystals
Point d'ébullition
233 °C (lit.)
Pf
65-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Clé InChI
VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable