Principaux documents
06455
Supelco
Amberlite IRC86 hydrogen form
hydrogen form
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Description
weakly acidic
Forme
beads
Paramètres
120 °C max. temp.
Humidité
47-53%
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~45% loss on drying, 110 °C
Matrice
methacrylic (gel)
Groupe de la matrice active
carboxylic acid functional group
Taille des particules
19-26 mesh
580-780 μm
pH de fonctionnement
4-14
Capacité
4.1 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Résine échangeuse de cations faiblement acide utile pour l′élimination des métaux et la déalcalisation (forte capacité).
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable