04704
Glycidamide
analytical standard
Synonyme(s) :
2,3-Epoxypropanamide, Oxiranecarboxamide
262,00 €
About This Item
262,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95% (qNMR)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)C1CO1
InChI
1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
FMAZQSYXRGRESX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges