03395
Poly(éthylène glycol)
tested according to Ph. Eur., 1,000
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Produits recommandés
Agence
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
waxy solid
Poids mol.
950-1050
Solubilité
aliphatic hydrocarbons: slightly soluble
organic solvents: soluble
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
281.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?