03394
Poly(éthylène glycol)
tested according to Ph. Eur., 6,000
Synonyme(s) :
PEG
87,70 €
About This Item
87,70 €
Produits recommandés
Agence
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
5000-7000
Solubilité
aliphatic hydrocarbons: slightly soluble
organic solvents: soluble
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable