Principaux documents
8.17007
SAFC
Polyéthylène glycol
6000, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Poly(éthylène glycol), Polyglycol, oxyde de polyéthylène, polyoxy éthylène, PEG 6000, PEG
5 KG
198,00 €
50 KG
Demander
198,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KG
198,00 €
50 KG
Demander
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111021
Numéro de classement CE :
500-038-2
198,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Poids mol.
average Mn 6000
Technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
58-63 °C
Température de transition
flash point 270 °C
Solubilité
550 g/L
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Développer une formulation pharmaceutique nécessite de tenir compte de certaines spécificités et de lever des obstacles importants avant de réussir le lancement du médicament final ; on peut notamment citer les contraintes liées à la stabilité de la formulation, à la cinétique de libération ou à la biodisponibilité. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le polyéthylèneglycol (PEG) est un polymère polyvalent qui peut être utilisé dans les formes liquides, solides et semi-solides. Ses fonctions sont variées. On peut notamment citer l'amélioration de la solubilité des principes actifs, un rôle de lubrifiant pour l'enrobage des comprimés et une fonction de véhicule, parmi bien d'autres. Notre gamme complète de PEG est déclinée en plusieurs tailles de polymères de différents poids moléculaires afin de répondre aux besoins de chacune de vos applications.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
281.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.