Principaux documents
00793
Sigma-Aldrich
Magnesium formate dihydrate
BioXtra, ≥98.0% (RT)
Synonyme(s) :
Formic acid magnesium salt
100 G
54,90 €
500 G
217,00 €
54,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
54,90 €
500 G
217,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H2MgO4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.37
Beilstein:
3725251
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
54,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥98.0% (RT)
Forme
powder or crystals
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-]C=O.[O-]C=O
InChI
1S/2CH2O2.Mg/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
Clé InChI
GMDNUWQNDQDBNQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium formate dehydrate, or formic acid magnesium salt, has been used in studies to develop a multiresidue method for determining pesticides in fruits and vegetables, as well as for the simultaneous determination of tropane alkaloids and glycoalkaloids in grains and seeds.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Z Jandrić et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 28(9), 1205-1219 (2011-08-16)
A new, rapid and sensitive multiresidue method is reported for the simultaneous determination of tropane alkaloids (tropine, atropine, scopolamine, homatropine, anisodamine) and glycoalkaloids (α-solanine, α-chaconine) in grains and seeds (wheat, rye, maize, soybean, linseed). Dispersive solid phase extraction (DSPE) was