Principaux documents
00301
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.29
Beilstein:
1776172
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.510
Densité
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
Clé InChI
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103.9 °C - closed cup