Principaux documents
00194
Sigma-Aldrich
ACES
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonyme(s) :
Acide N-(2-acétamido)-2-aminoéthanesulfonique, Acide N-(carbamoylméthyl)-2-aminoéthanesulfonique, N-(carbamoylméthyl)taurine
100 G
486,00 €
486,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
486,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.20
Beilstein:
2253770
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
486,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (T)
Forme
powder or crystals
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination (900 °C)
≤0.05%
Perte
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Plage de pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Pf
>220 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.008
λ: 280 nm Amax: 0.005
Chaîne SMILES 
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
Clé InChI
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Application
ACES, or N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, can be used to study biological buffers and zwitterionic compounds. ACES has been used in a study to determine the levels of ibuprofen and flurbiprofen in pharmaceuticals by capillary zone electrophoresis.
Autres remarques
Biological buffer component with sodium hydroxide and sodium chloride (pH 5.93-7.83, useful range 6.4-7.4)[1]; An efficient separator (pH gradient of less than 1 pH unit) in the resolution of protein systems by IEF[2]; Improves phenotyping of α1-antitrypsin by isoelectric focusing on agarose gel[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Comparison of three buffers used in the formulation of buffered charcoal yeast extract medium
Edelstein, P.H. and Edelstein, M.A.
Journal of Clinical Microbiology, 31, 3329-3330 (1991)
Rabindra N Roy et al.
Journal of solution chemistry, 38(4), 471-483 (2010-02-18)
The values of the second dissociation constant p
Rafifa Hamoudová et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 41(4), 1463-1467 (2006-05-12)
Capillary zone electrophoresis with spectrophotometric detection was used for the determination of ibuprofen (IB) and flurbiprofen (FL) in pharmaceuticals. The separation was carried out in a fused silica capillary (60 cm x 100 microm i.d. effective length 45 cm) at
D.D. Perrin et al.
Buffers for pH and Metal Ion Control, 43-43 (1974)
P. Gill
Electrophoresis, 6, 282-282 (1985)