30-5140
Triton™ X-100
CP
Synonyme(s) :
t-Octylphénoxypolyéthoxyéthanol, Éther tert-octylphénylique du polyéthylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Description
non-ionic surfactant
Forme
liquid
Poids mol.
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Disponibilité
available only in Japan
Nombre d'agrégation
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
Température de transition
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
HLB
13.5
Chaîne SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Clé InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
539.6 °F
Point d'éclair (°C)
282 °C