24-5550
Chlorure de potassium solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm K+, 1 mg/mL K+
Synonyme(s) :
Potassium chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 mg/mL K+
1000 ppm K+
Adéquation
suitable for atomic absorption spectrometry
Chaîne SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable