24-0630
Paraformaldehyde
CP
Synonyme(s) :
Polyoxymethylene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥90% (HCHO)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Limite d'explosivité
73 %
Disponibilité
available only in Japan
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
4.0-5.5
Pf
120-170 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges