Principaux documents
19-1880
Sigma-Aldrich
Mercury(II) sulfate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Mercuric sulfate
About This Item
Formule linéaire :
HgSO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai:
≥99.0%
Qualité:
JIS special grade
Forme:
crystalline
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
JIS special grade
Essai
≥99.0%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: mercury
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Shovana Pradhan et al.
Chemosphere, 136, 198-203 (2015-05-24)
Reverse osmosis (RO) concentrate (ROC) streams generated from RO-based municipal wastewater reclamation processes pose potential health and environmental risks on their disposal to confined water bodies such as bays. A UV/H2O2 advanced oxidation process followed by a biological activated carbon
Ai-hua Liang et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 30(4), 249-252 (2005-02-24)
Traditional Chinese medicine (TCM) experienced a gradual course in recognition of the toxicity of Cinnabaris from "nontoxic" to "toxic". The ancient doctors of TCM understood both the toxic property and the regularity of increasing toxicity of Cinnabaris. In long-term clinical
[A case of granulomatous reaction to tattooing].
R Colombo et al.
Minerva chirurgica, 42(8), 747-749 (1987-04-30)
Chao-jun Chen et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 37(19), 2968-2970 (2012-12-29)
Herein, the synthesis, component, microstructure and pharmacological and toxicology researches of the Synthetic Mercury Sulfide (S-HgS) a kind of common drug in Chinese, Mongolia, Tibetan medicine, and Indian medicine system were summarized. The similar cognition about mercury toxicity & pharmacological
B Mora et al.
Canadian journal of microbiology, 26(8), 930-937 (1980-08-01)
Studies have been made on the toxicities of three inorganic (HgCl2, HgSO4, and NH2HgCl) and two organic (CH3HgCl and phenyl mercuric acetate (PMA)) mercury derivatives on planktonic algae (Nitzschia acicularis W. Sm. and Tetraselmis suecica Butch.) Growth kinetics and flourescence