Principaux documents
19-1500
Sigma-Aldrich
Mercury
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Hg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141726
ID de substance PubChem :
Essai:
≥99.5%
Qualité:
JIS special grade
Forme:
liquid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
7 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: mercury
Disponibilité
available only in Japan
Résistivité
95.8 μΩ-cm, 20°C
pb
356.6 °C (lit.)
Pf
−38.87 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Hg]
InChI
1S/Hg
Clé InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Sabrina Llop et al.
PloS one, 9(5), e97172-e97172 (2014-05-17)
The genetic background may influence methylmercury (MeHg) metabolism and neurotoxicity. ATP binding cassette (ABC) transporters actively transport various xenobiotics across biological membranes. To investigate the role of ABC polymorphisms as modifiers of prenatal exposure to MeHg. The study population consisted
M E Goodsite et al.
The Science of the total environment, 452-453, 196-207 (2013-03-20)
This review compares the reconstruction of atmospheric Hg deposition rates and historical trends over recent decades in the Arctic, inferred from Hg profiles in natural archives such as lake and marine sediments, peat bogs and glacial firn (permanent snowpack), against
James P K Rooney
Toxicology, 234(3), 145-156 (2007-04-06)
Mercury has been a known as a toxic substance for centuries. Whilst the clinical features of acute mercury poisoning have been well described, chronic low dose exposure to mercury remains poorly characterised and its potential role in various chronic disease
Alexandre J Poulain et al.
The ISME journal, 9(12), 2541-2550 (2015-06-10)
Mercury (Hg) is an anthropogenic pollutant that is toxic to wildlife and humans, but the response of remote ecosystems to globally distributed Hg is elusive. Here, we use DNA extracted from a dated sediment core to infer the response of
Ekim Seven et al.
Journal of hypertension, 32(7), 1488-1494 (2014-05-09)
The adipocytokines, leptin, adiponectin, and interleukin-6, which stimulate liver C-reactive protein (CRP) production, are regarded as potential candidate intermediates between adipose tissue and overweight-induced hypertension. We examined the associations between leptin, adiponectin, and CRP levels with both prevalent and 5-year