19-0180
Magnesium carbonate basic
CP
Synonyme(s) :
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Clé InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable