Principaux documents
M5671
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
BioXtra
Synonyme(s) :
Basic magnesium carbonate
500 G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(MgCO3)4 · Mg(OH)2 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Concentration
40-43.5% (MgO, titration with NaOH)
Impuretés
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.01%
Ca: ≤0.5%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
Clé InChI
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Application
  • Inerting mechanism of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate for coal dust deflagration under coal gasification: Discusses the use of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate in reducing coal dust explosions, highlighting its effectiveness as an inerting agent (Yin et al., 2022).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable