15-1070
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilité
available only in Japan
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L)
Pf
100 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable