Key Documents
07-6130
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothréitol
≥99.0%
Synonyme(s) :
thréo-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTT, Réactif de Cleland
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro Beilstein :
1719757
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0%
Disponibilité
available only in Japan
Pf
41-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Application
Excellent réactif pour maintenir les groupements SH à l′état réduit ; réduit de manière quantitative les disulfures. Lorsqu′il est ajouté aux tampons pour échantillons, le DTT permet de réduire les liaisons disulfure avec les protéines avant une analyse SDS-PAGE. Le DTT peut également être utilisé pour réduire le pont disulfure de la N,N′-bis(acryloyl)cystamine, un agent réticulant, afin de démanteler la matrice d′un gel de polyacrylamide. Le DTT est moins caustique et moins toxique que le 2-mercaptoéthanol. Généralement, la concentration de DTT nécessaire (100 mM) est sept fois moins élevée que celle du 2-mercaptoéthanol (5 % v/v, 700 mM).
Adéquation
for biological purposes
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Jin-Gu Lee et al.
Nature communications, 4, 1568-1568 (2013-03-07)
In eukaryotes, deubiquitinases (DUBs) remove ubiquitin conjugates from diverse substrates, altering their stabilities, localizations or activities. Here we show that many DUBs of the USP and UCH subfamilies can be reversibly inactivated upon oxidation by reactive oxygen species in vitro
Xueqian Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(10), 7230-7240 (2013-01-25)
In Pichia pastoris, the peroxisomal targeting signal 2 (PTS2)-dependent peroxisomal matrix protein import pathway requires the receptor, Pex7, and its co-receptor Pex20. A conserved lysine (Lys(19)) near the N terminus of Pex20 is required for its polyubiquitination and proteasomal degradation
František Štork et al.
Environmental science and pollution research international, 20(8), 5502-5511 (2013-02-26)
Effect of nitric oxide donor (sodium nitroprusside, SNP, 500 μM) or hydrogen peroxide scavenger (dithiothreitol, DTT, 500 μM) on cadmium (Cd) or copper (Cu) uptake (150 μM solutions) and toxicity using Scenedesmus quadricauda was studied. Combined treatments (Cd or Cu
Hanayo Ueoka-Nakanishi et al.
The FEBS journal, 280(14), 3220-3231 (2013-04-26)
Thioredoxin (Trx) is a key player in redox homeostasis in various cells, modulating the functions of target proteins by catalyzing a thiol-disulfide exchange reaction. Target proteins of cytosolic Trx-h of higher plants were studied, particularly in the plasma membrane, because
Elaine C Lima de Souza et al.
Endocrinology, 154(5), 1948-1955 (2013-04-03)
The thyroid hormone (TH) transporter monocarboxylate transporter 8 (MCT8) is crucial for brain development as demonstrated by the severe psychomotor retardation in patients with MCT8 mutations. MCT8 contains 10 residues of the reactive amino acid cysteine (Cys) whose functional roles