07-3040
Diethylenetriamine
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
2,2′-Diaminodiethylamine, 2,2′-Iminodiethylamine, Bis(2-aminoethyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
676 °F
Limite d'explosivité
6.7 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
Point d'ébullition
199-209 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
Clé InChI
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter