07-2970
Diethylene glycol monobutyl ether acetate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
2-(2-Butoxyethoxy) ethyl acetate, Butyldiglycol acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥98.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Densité
0.977 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)