07-2101
1,2-Dichloroéthane
suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthylène, Dichlorure d’éthylène
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.4 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
87 mmHg ( 25 °C)
Température d'inflammation spontanée
775 °F
Limite d'explosivité
15.6 %
Disponibilité
available only in Japan
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
83 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1