03-4640
tert-Butanol
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Alcool tert-butylique, Triméthyl-carbinol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Pureté
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
896 °F
Limite d'explosivité
8 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
83 °C (lit.)
Pf
23-26 °C (lit.)
Densité
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup