01-2810
Oxyde d′aluminium
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Alumina
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
≥98.0%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Disponibilité
available only in Japan
Pf
2040 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clé InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable