Principaux documents
FPCR-RO
Roche
Mélange maître pour PCR FastStart
sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001), sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.55
Utilisation
sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
sufficient for ≤100 reactions (04710436001)
sufficient for ≤400 reactions (04710444001)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 × 1.25 mL (04710436001)
pkg of 8 × 1.25 mL (04710444001)
pkg of 10 × 5 mL (04710452001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
PCR: suitable
Température de stockage
−20°C
Description générale
Réalisez des amplifications en chaîne par polymérase (PCR) à démarrage à chaud sans efforts grâce au Mélange maître pour PCR FastStart, un mélange maître à démarrage à chaud doublement concentré prêt à l′emploi. Ce mélange maître contient de l′ADN polymérase Taq FastStart, des nucléotides Roche de qualité « PCR » de grande qualité, et tous les autres réactifs nécessaires pour effectuer des PCR et des RT-PCR (avec transcriptase inverse) en deux étapes sur des thermocycleurs.
Le Mélange maître pour PCR FastStart fonctionne avec les nucléotides modifiés tels que le DIG-dUTP (dUTP couplé à de la digoxigénine). Le marquage au DIG-dUTP se fait par ajout, au volume final, du nucléotide modifié à une concentration finale de 10 μM.
Associez ce mélange maître au Kit de synthèse de premier brin d′ADNc Transcriptor de Roche pour obtenir d′excellents résultats en RT-PCR en deux étapes.
Application
Le Mélange maître pour PCR FastStart est une alternative pratique aux réactifs individuels pour quasiment toutes les applications de PCR à démarrage à chaud. Il peut être appliqué à l′amplification de cibles d′ADN génomique et d′ADNc jusqu′à 2 kb de long, ou de fragments plus longs sur des cibles d′ADN plasmidique, avec une grande spécificité, une grande sensibilité et un rendement élevé. L′enzyme est inactive entre +15 et +25 °C durant la mise en place de la PCR, puis est activée à +95 °C lors de la dénaturation initiale. Cette enzyme peut être utilisée dans les cas suivants :
  • PCR à démarrage à chaud jusqu′à 2 kb
  • RT-PCR à démarrage à chaud jusqu′à 2 kb
  • PCR à haut débit
  • PCR sur colonie directe
Le mélange maître pour PCR FastStart a été utilisé pour l'analyse de l'ADN des protozoaires du genre Nosema par amplification en chaîne par polymérase (PCR), pour la validation de l'ADN génomique par PCR et pour l'amplification de l'ARN par PCR.
Caractéristiques et avantages
Le Mélange maître FastStart comporte de l′ADN polymérase Taq FastStart, inactive aux températures inférieures à + 75 °C. Le kit contient également un tampon pour PCR optimisé et une solution riche en GC permettant de travailler avec une vaste gamme de matrices.
  • Spécificité, sensibilité et rendement supérieurs :
Le démarrage à chaud facilite la mise en place de la PCR.
  • Utilisation d′un système robotique.
Le mélange enzymatique est stable pendant 24 heures entre +15 et +25 °C.
  • Durée de mise en place réduite.
Les mélanges maîtres peuvent être stockés entre +2 et +8 °C pour une utilisation immédiate (jusqu'à un mois).
Contenu
Mélange maître concentré 2x contenant de l′ADN polymérase Taq FastStart, un tampon de réaction et des nucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP).
Conditionnement
1 kit contenant : Mélange maître concentré 2x contenant de l′ADN polymérase Taq FastStart, un tampon de réaction et des nucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP).
Définition de l'unité
Activité volumique : >= 80 U/ml
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
INFORMATION POUR L'ACHETEUR : LICENCE LIMITÉE<br />L'utilisation de ce produit est protégée par le brevet américain n° 6 127 155 et les revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis.  L'achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés concernant l'utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l'acheteur.  Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet et aucun droit d′assurer des services commerciaux de toute nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n'est transmis expressément, par implication ou par préclusion.  Ce produit est réservé aux activités de recherche. Les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Roche.  Toutes les utilisations autres que la recherche interne et les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès de Roche, contactez le service d'attribution des licences de Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA ou de Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Allemagne.  Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès Thermo Fisher Scientific, contactez le service d'attribution des licences de  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.</ br>INFORMATION POUR L'ACHETEUR : LICENCE LIMITÉE<br />L'utilisation de ce produit est protégée par les brevets américains n° 5 677 152 et 5 773 258 ainsi que les revendications des brevets correspondants en dehors des États-Unis.  L'achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés concernant l'utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l'acheteur.  Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet et aucun droit d′assurer des services commerciaux de toute nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n'est transmis expressément, par implication ou par préclusion.  Ce produit est réservé aux activités de recherche.  Les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Roche.  Toutes les utilisations autres que la recherche interne et les utilisations diagnostiques humaines et vétérinaires protégées par des revendications de brevets appartenant à Roche nécessitent l′octroi d′une autre licence par Thermo Fisher Scientific. Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès de Roche, contactez le service d'attribution des licences de Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA ou de Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Allemagne.  Pour de plus amples informations sur l′achat de licences auprès de Thermo Fisher Scientific, contactez le service d'attribution des licences de  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
FastStart is a trademark of Roche
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
F Kyle Satterstrom et al.
Methods in enzymology, 543, 141-163 (2014-06-14)
Sirtuin 3 (SIRT3) is a major regulator of oncometabolism. Indeed, the activity of SIRT3 significantly affects the response to oxidative stress, glycolytic proficiency, and tumorigenic potential of malignant cells. Thus, a system to accurately measure the transcriptional activity of the
Randy F Stout et al.
PloS one, 8(11), e81771-e81771 (2013-12-07)
Transgene technology is one of the most heavily relied upon tools in modern biological research. Expression of an exogenous gene within cells, for research and therapeutic applications, nearly always includes promoters and other regulatory sequences. We found that repeats of
N Arbulo et al.
Journal of invertebrate pathology, 130, 165-168 (2015-08-08)
Nosema ceranae is one of the most prevalent pathogens in Apis mellifera and has recently been found in multiple host species including several species of bumblebees. Prevalence and infection intensity of N. ceranae was determined in two species of native
First Identification of Nosema Ceranae (Microsporidia) Infecting Apis Mellifera in Venezuela
<BIG>Porrini LP, et al.</BIG>
Journal of Apicultural Science, 61 (2017)
Cristina Botías et al.
Research in veterinary science, 93(1), 150-155 (2011-09-13)
Microsporidiosis caused by infection with Nosema apis or Nosema ceranae has become one of the most widespread diseases of honey bees and can cause important economic losses for beekeepers. Honey can be contaminated by spores of both species and it
Articles
PCR troubleshooting protocols require exploring all potential error sources to ensure reliable results, addressing each problem independently.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Contenu apparenté
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Amplifiez efficacement vos échantillons en toute confiance en utilisant le mélange maître pour PCR KOD One™ pour des PCR ultra-rapides avec l'une des vitesses d'élongation les plus élevées disponibles pour les polymérases à haute fidélité.