Principaux documents
FSUPMMRO
Roche
Mélange maître FastStart Universal Probe (avec ROX™)
sufficient for 250 reactions, sufficient for 1250 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
250 X 20 REACTIONS
195,00 €
1250 X 20 μL REACTIONS
914,00 €
5000 X 20 μL REACTIONS
2 400,00 €
195,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 X 20 REACTIONS
195,00 €
1250 X 20 μL REACTIONS
914,00 €
5000 X 20 μL REACTIONS
2 400,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.55
195,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Utilisation
sufficient for 1250 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 5000 reactions
Niveau de qualité
Caractéristiques
dNTPs included: no
hotstart
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditionnement
pkg of 1250 x 20 μL reactions (04913957001)
pkg of 250 x 20 μL reactions (04913949001)
pkg of 5000 x 20 μL reactions (04914058001)
Technique(s)
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
Entrée
purified DNA
Méthode de détection
probe-based
Description générale
Ce produit est un mélange réactionnel à démarrage à chaud universel prêt à l'emploi qui permet de réaliser des qPCR et des RT-qPCR sur tous les appareils de PCR en temps réel nécessitant une normalisation au colorant ROX.
Le mélange maître FastStart Universal Probe (avec ROX) inclut un nouveau colorant de référence qui permet son utilisation sur tous les appareils de PCR en temps réel nécessitant une normalisation au ROX, sans aucun ajustement ou modification de l'instrument ou du protocole. Ce mélange maître prêt à l'emploi concentré 2 × contient tous les réactifs requis (hormis les amorces, la sonde et la matrice) pour la détection quantitative en temps réel d'ADN, notamment par qPCR et qRT-PCR en deux étapes, dans un format de détection par sonde d'hydrolyse. Le mélange maître FastStart Universal Probe (avec ROX) donne d'excellents résultats sur des appareils comme le système rapide de PCR en temps réel 7900 HT ou le système de PCR en temps réel 7500 d'Applied Biosystems. Il n'est pas destiné à être utilisé avec les appareils LightCycler®.
Les protocoles à démarrage à chaud améliorent significativement la spécificité, la sensibilité et le rendement des PCR. La présence de groupements bloquants thermolabiles sur certains résidus d'acides aminés de la Taq ADN polymérase FastStart inactive l'enzyme modifiée à température ambiante. Il ne se produit donc aucune élongation pendant la période où les amorces peuvent se lier de manière non spécifique. La suppression des groupements bloquants à haute température (étape de préincubation à +95 °C) active la Taq ADN polymérase FastStart.
Application
Le mélange maître FastStart Universal Probe (avec ROX) a été utilisé dans les applications suivantes :
  • PCR quantitatives en temps réel (qRT-PCR) TaqMan® pour la quantification de micro-ARN endogènes tels que MIR376B, MIR376A et MIR181A[1][2][3]
  • PCR après transcription inverse (RT-PCR) pour l'étude de l'expression du facteur de nécrose tumorale (TNF) dans la globalité des tissus synoviaux de patients atteints d'arthrite inflammatoire périphérique non différenciée (UPIA)[4]
  • amplification et détection de tout ADN ou ADNc cible, y compris ceux riches en GC ou en AT, par PCR quantitative[5][6]
Pour d'excellents résultats en qRT-PCR en deux étapes, utiliser ce mélange maître avec le kit de synthèse de premier brin d'ADNc (Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit) de Roche.[7]
Caractéristiques et avantages
  • Améliorez la sensibilité et la spécificité des analyses par qPCR
Obtenez des valeurs de seuil du cycle (Ct) plus basses
  • Utilisez le mélange réactif avec n′importe quel essai à base de sonde.
Obtenez des résultats sensibles et spécifiques dans les essais utilisant les sondes de la Universal ProbeLibrary ou toute autre sonde d′hydrolyse.
  • Amplifiez et détectez un vaste éventail de cibles d′ADN ou d′ADNc
Amplifiez des fragments d′une longueur maximale de 500 pb, y compris les fragments riches en GC ou en AT.
  • Visualisez les produits de l′amplification sur des gels d′agarose
  • Utilisez des stations de pipetage robotiques pour la préparation des réactions de qPCR.
Utilisez un mélange maître stable à température ambiante pendant les temps de préparation prolongés des réactions.
  • Évitez les résultats faux positifs provenant de la contamination par transfert.
Utilisez ce mélange contenant de la dUTP en présence d′uracile-ADN glycosylase pour éliminer l′ADN contaminant provenant de réactions de PCR antérieures.
Composants
Mélange maître FastStart Universal Probe (avec ROX), concentré 2x, contenant l′ADN Taq polymérase FastStart, le tampon de réaction, les nucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dUTP) et un colorant de référence.
Qualité
Contrôle fonctionnel : La performance de chaque lot est testée en réalisant des réactions de qPCR à partir de trois matrices : une riche en GC, une riche en AT, et une longue (environ 440 pb).
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
FastStart is a trademark of Roche
LightCycler is a registered trademark of Roche
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Stefano Alivernini et al.
Frontiers in medicine, 5, 186-186 (2018-07-19)
Objectives: To examine synovial tissue (ST) predictors of clinical differentiation in patients with seronegative undifferentiated peripheral inflammatory arthritis (UPIA). Methods: Fourty-two patients with IgA/IgM-Rheumatoid Factor and anti-citrullinated peptide antibodies negative UPIA, naive to Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs, underwent Gray Scale (GSUS)
The essential function for serum response factor in T-cell development reflects its specific coupling to extracellular signal-regulated kinase signaling.
Mylona A, et al.
Molecular and Cellular Biology, 31(2), 267-276 (2011)
Matthew L Hillestad et al.
Human gene therapy, 23(10), 1116-1126 (2012-07-28)
Reporter genes are important tools for assessing vector pharmacology in vivo. Although useful, current systems are limited by (1) the need to generate a new vector for each different reporter, (2) the inability to package reporter genes in small vectors
Kumsal Ayse Tekirdag et al.
Autophagy, 9(3), 374-385 (2013-01-17)
Macroautophagy (autophagy herein) is a cellular catabolic mechanism activated in response to stress conditions including starvation, hypoxia and misfolded protein accumulation. Abnormalities in autophagy were associated with pathologies including cancer and neurodegenerative diseases. Hence, elucidation of the signaling pathways controlling
Gozde Korkmaz et al.
PloS one, 8(12), e82556-e82556 (2013-12-21)
Autophagy is a vesicular trafficking process responsible for the degradation of long-lived, misfolded or abnormal proteins, as well as damaged or surplus organelles. Abnormalities of the autophagic activity may result in the accumulation of protein aggregates, organelle dysfunction, and autophagy
Articles
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Contenu apparenté
La réaction en chaîne par polymérase (PCR pour "Polymerase Chain Reaction") est une technique d'amplification des molécules d'acide nucléique qui est couramment employée dans de nombreuses applications, incluant la RT-PCR, la PCR à démarrage à chaud, la PCR en point final, et bien d'autres.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
La RT-qPCR, ou PCR quantitative après transcription inverse, combine les effets de la transcription inverse et de la PCR quantitative, ou PCR en temps réel, pour amplifier et détecter des cibles spécifiques. La RT-qPCR trouve de multiples applications, notamment dans la quantification du niveau d'expression génique, la validation de l'interférence par ARN ou la détection d'agents pathogènes comme les virus.