Principaux documents
DIUTPS-RO
Roche
Digoxigénine-11-dUTP, stable en milieu alcalin
Synonyme(s) :
Digoxigénine-11-dUTP, labile en milieu alcalin
About This Item
Code UNSPSC :
41105500
Essai
≥85% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solution
Poids mol.
Mr 1090.7
Conditionnement
pkg of 125 μL (11558706910 [1 mM])
pkg of 5 × 125 μL (11570013910 [5x1 mM])
pkg of 25 μL (11093088910 [1 mM])
Fabricant/nom de marque
Roche
λmax
222 and 292 nm
22430 and 8780
Température de stockage
−20°C
Description générale
La digoxigénine-11-dUTP stable en milieu alcalin est fournie dans une solution de sel de tétralithium à 1 mM.
Application
La digoxigénine-11-dUTP stable en milieu alcalin a été utilisée pour marquer des sondes pour
l′hybridation in situ en fluorescence (FISH) et l′amplification en chaîne par polymérase (PCR).
Remarque : Lorsque ce nucléotide est exposé à 0,1 - 0,5 M NaOH entre +15 et +25 °C, la portion DIG reste attachée. Ce produit est donc idéal pour l′ADN marqué à la DIG qui doit résister à une exposition à un traitement alcalin. Cependant, si vous souhaitez préparer une sonde marquée à la DIG qui peut être retirée par dénaturation en milieu alcalin (p. ex. pour dépouiller les blots avant une réhybridation), n′utilisez pas cette préparation stable aux alcalis. Utilisez plutôt la forme de DIG-11-dUTP labile en milieu alcalin.
Actions biochimiques/physiologiques
La digoxigénine (DIG)-11-désoxyuridine triphosphate (dUTP) remplace la désoxythimidine triphosphate (dTTP) dans la réaction de marquage de l′ADN par amorçage aléatoire ou par translation de coupure dans un rapport 35 % de DIG-11-dUTP sur 65 % de dTTP. La DIG-11-dUTP peut également remplacer la dTTP dans l′amplification en chaîne par polymérase (PCR) par l′ADN polymérase Taq, le marquage de l′extrémité 3′ (tailing) par la transférase terminale et la synthèse de l′ADNc par le kit Transcriptor ou la transcriptase inverse M-MuLV, par exemple. C′est un substrat idéal pour les ADN polymérases, notamment Taq, la transférase terminale et la transcriptase inverse.
Caractéristiques et avantages
La digoxigénine est liée à la désoxyuridine triphosphate par une liaison éther résistante aux alcalis.
Résistance aux alcalis : La préparation est stable en présence de NaOH 0,1 - 0,5 M entre +15 et +25 °C.
Qualité
Analyse typique : Au moins 85 % DIG-11-dUTP (CLHP, % d′aire)
Contrôle fonctionnel par RPL (marquage par amorçage aléatoire).
Notes préparatoires
Solution de travail : Nous vous recommandons de préparer un mélange de désoxynucléotides contenant dATP, dCTP, dGTP, dTTP (10 mM chacun) ; p. ex, pour préparer 100 μl de mélange de nucléotides, ajouter 10 μl de dATP, dCTP, dGTP, dTTP (chacun) à 60 μl d′eau de qualité PCR).
Conditions de stockage (solution de travail) : Une décomposition d′environ 5 % peut se produire dans un délai de 4 semaines quand stockée entre 15 et 25 °C.
Autres remarques
Pour la recherche en sciences de la vie uniquement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Antony W Shermoen et al.
Current biology : CB, 20(23), 2067-2077 (2010-11-16)
Fast, early embryonic cell cycles have correspondingly fast S phases. In early Drosophila embryos, forks starting from closely spaced origins replicate the whole genome in 3.4 min, ten times faster than in embryonic cycle 14 and a hundred times faster
TRF2 and lamin A/C interact to facilitate the functional organization of chromosome ends
Wood AM, et al.
Nature Communications, 5, 5467-5467 (2014)
The Arabidopsis thaliana DSB formation (AtDFO) gene is required for meiotic double-strand break formation
Zhang C, et al.
The Plant Journal, 72 (2012)
Ashley M Wood et al.
Nature communications, 5, 5467-5467 (2014-11-18)
Telomeres protect the ends of linear genomes, and the gradual loss of telomeres is associated with cellular ageing. Telomere protection involves the insertion of the 3' overhang facilitated by telomere repeat-binding factor 2 (TRF2) into telomeric DNA, forming t-loops. We
Cecile Meier et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 22(3), 476-487 (2009-01-13)
The Janus kinase 2 (JAK2)-signal transducers and activators of transcription (STAT) pathway plays an important role in hematological malignancies. Mutations and translocations of the JAK2 gene, mapped at 9p24, lead to constitutive activation of JAK2 and its downstream targets. The