BSAVHS-RO
Roche
BSA Fraction V
≥98.5%, Ash 1%, Heavy metals < 10 ppm, stem cell culture, Mycoplasma Negative, USA origin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5%
Forme
lyophilized
Poids mol.
Mr =68,000
Conditionnement
pkg of 1 kg (03116964001)
pkg of 250 g (03116956001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Origine
USA origin
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Impuretés
<10 ppm Heavy metals
1% Ash
Solubilité
≤0.40 (A550)
Absorption
≤0.40 at 550 nm
Activité étrangère
Mycoplasma (Negative)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable