11004760001
Roche
Random Primed DNA Labeling Kit
Synonyme(s) :
nucleic acid labeling
649,00 €
About This Item
649,00 €
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 50 labeling reactions
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Conditionnement
Notes préparatoires
To avoid pipetting inaccuracy, due to low volumes, prepare a stock mix of unlabeled dNTPs. Aliquots should be stored at -15 to -25 °C. Avoid repeated freezing and thawing.
- dATP, dGTP, dTTP mixture:
For one labeling reaction pipette:
1 μl dATP
1 μl dGTP
1 μl dTTP to a reaction vial
Preparation of DIG Stock Mix
To avoid pipetting inaccuracy due to low volumes, prepare a DIG stock mix. To do this, mix digoxigenin-11-dUTP [3 mM] and dTTP (vial 5) 1:1. For each labeling reaction 1.6 μl are used.
Autres remarques
Composants de kit seuls
- Control DNA lambda, 20 μl 12.5 µg/ml
- dATP, 50 μl 0.5 mM
- dCTP, 50 μl 0.5 mM
- dGTP, 50 μl 0.5 mM
- dTTP, 50 μl 0.5 mM
- Hexanucleotide mixture in 10x reaction buffer (100 μl)
- Klenow enzyme, labeling grade (100 U)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash