11417959001
Roche
SuRE/Cut™ Buffer A
pH 8.1-8.3 (37 °C), suitable for molecular cloning
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 5 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
molecular cloning: suitable
pH
8.1-8.3 (37 °C)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Articles
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.