Principaux documents
11093657910
Roche
Kit de marquage et de détection d′ADN à la DIG
greener alternative
Synonyme(s) :
kit de marquage et de détection d’ADN, DIG
25 REACTIONS
917,00 €
917,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 REACTIONS
917,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105500
917,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Utilisation
sufficient for 25 labeling reactions
sufficient for 50 blots
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Roche
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le kit de marquage et de détection d′ADN à la DIG est un kit pratique pour le marquage de l′ADN par amorçage aléatoire à la digoxigénine-désoxyuridine triphosphate (dUTP) ; labile en milieu alcalin ; permet la détection par couleur des hybrides par dosage immuno-enzymatique. Dans cette méthode, le brin complémentaire d′ADN dénaturé est synthétisé par la polymérase de Klenow, en utilisant les extrémités 3′-OH des oligonucléotides aléatoires comme amorces.
Contenu :
  • ADN de contrôle 1, non marqué, 100 μg/ml
  • ADN de contrôle 2, non marqué, 200 μg/ml
  • Tampon de dilution de l′ADN
  • ADN de contrôle, marqué à la DIG, 5,2 μg/ml
  • Mélange d′hexanucléotides, 10x
  • Mélange de marquage aux dNTP, 10x
  • Enzyme de Klenow, qualité marquage, 2 U/μl
  • Conjugué anti-digoxigénine-AP, 750 U/ml
  • Solution mère concentrée NBT/BCIP
  • Réactif de blocage
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l′environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. Ce produit chimique est conçu pour être plus sûr. Le système DIG constitue une alternative à la radioactivité qui est à la fois sensible et rentable pour le marquage et la détection des acides nucléiques. De nombreux articles documentent la souplesse d′emploi du système DIG, montrant que le marquage radioactif n′est plus la seule solution envisageable pour le marquage de l′ADN en vue de son hybridation.
Spécificité
Sensibilité et spécificité : La réaction de marquage standard avec 1 μg de matrice produit 260 ng d′ADN marqué à la DIG après une incubation d′une heure à +37°C, ou 780 ng après une incubation de 20 heures. La sensibilité de détection de la DIG dépend de la concentration de la sonde marquée à la DIG dans la réaction d′hybridation, ainsi que de la durée de la réaction de coloration.
Application
Le kit de marquage et de détection d′ADN à la DIG est employé dans diverses techniques d′hybridation :
  • Southern blotting[1][1]
  • Northern blotting[2]
  • Dot blots
  • Criblage de colonies/plaques
Les hybrides marqués à la DIG sont détectés avec un conjugué anti-DIG-phosphatase alcaline et les substrats NBT (sel de nitrobleu de tétrazolium) et BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, sel de toluidine), qui forment un précipité bleu clair.
Conditionnement
1 kit contenant 10 composants
Notes préparatoires
Concentration de travail : Dilution des anticorps au 1/5 000e
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Unlabeled Control DNA 1 100 µg/ml
  • Unlabeled Control DNA 2 200 µg/ml
  • DNA Dilution Buffer
  • DIG-labeled Control DNA 5.2 µg/ml
  • Hexanucleotide Mix 10x concentrated
  • dNTP Labeling Mixture 10x concentrated
  • Klenow Enzyme, Labeling grade 2 U/µl
  • Anti-digoxigenin-AP-conjugate antibody 750 U/ml
  • NBT/BCIP Concentrated Stock Solution
  • Blocking Reagent
Afficher tout (10)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flashNot applicable
Point d'éclair (°C)
does not flashNot applicable
Jiaqiang Wang et al.
Cell, 175(7), 1887-1901 (2018-12-15)
In early mammalian embryos, it remains unclear how the first cell fate bias is initially triggered and amplified toward cell fate segregation. Here, we report that a long noncoding RNA, LincGET, is transiently and asymmetrically expressed in the nucleus of
Shun Sawatsubashi et al.
Scientific reports, 8(1), 593-593 (2018-01-14)
CRISPR/Cas9-based genome editing has dramatically accelerated genome engineering. An important aspect of genome engineering is efficient knock-in technology. For improved knock-in efficiency, the non-homologous end joining (NHEJ) repair pathway has been used over the homology-dependent repair pathway, but there remains
Diana C Garcia-Ramon et al.
Microbial biotechnology, 11(2), 302-316 (2017-10-14)
Bacillus pumilus strain 15.1 was previously found to cause larval mortality in the Med-fly Ceratitis capitata and was shown to produce crystals in association with the spore. As parasporal crystals are well-known as invertebrate-active toxins in entomopathogenic bacteria such as
Nasser Shakhssalim et al.
Cancer cell international, 13(1), 120-120 (2013-12-07)
Bladder cancer is a relatively common and potentially life-threatening neoplasm that ranks ninth in terms of worldwide cancer incidence. The aim of this study was to determine deletions and sequence variations in the mitochondrial displacement loop (D-loop) region from the
Hongshun Li et al.
International journal of molecular sciences, 22(11) (2021-06-03)
The vegetative phase transition is a prerequisite for flowering in angiosperm plants. Mulberry miR156 has been confirmed to be a crucial factor in the vegetative phase transition in Arabidopsis thaliana. The over-expression of miR156 in transgenic Populus × canadensis dramatically
Articles
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.