11074440001
Roche
Pénicilline-streptomycine
suitable for cell culture, lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution), non-sterile; 0.2 μm filtered, sufficient for 20 mL
Synonyme(s) :
antibiotique
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile; 0.2 μm filtered
Niveau de qualité
Forme
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Utilisation
sufficient for 20 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
50 mg/mL streptomycin in 0.9% NaCl (as sulfate)
50,000 U/mL penicillin in 0.9% NaCl
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Organismes sensibles :
- Bactéries à Gram positif (pénicilline)
- Bactéries à Gram négatif (streptomycine)
- Stabilité :Pénicilline : 3 jours
- Streptomycine : 3 jours dans les milieux à +37 °C
Application
Forme physique
Notes préparatoires
100 μg/ml de streptomycine
Reconstitution
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash