Principaux documents
ZTC04S
Millipore
ZipTip® Pipette Tips
C4 resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Synonyme(s) :
Pipette Filter Tips
8 PKG
59,50 €
96 EA
403,00 €
960 EA
3 590,00 €
59,50 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Changer de vue
8 PKG
59,50 €
96 EA
403,00 €
960 EA
3 590,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
eCl@ss :
32033590
Nomenclature NACRES :
NB.24
59,50 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Matériaux
polypropylene
silica resin
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
ZipTip®
Paramètres
4-70  °C temperature
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Volume du lit
0.6 μL
Épaisseur
15 μm
D.I. de la pointe
3.375 mm
L de la pointe
31 mm
D.E. de la pointe
5.8 mm
Volume de la pointe
10 μL
Volume
10 μL
Dimension de pores
300 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
Capacité
3.3 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Autres remarques
Automation Compatible: No
Informations légales
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Contenu apparenté
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.