Principaux documents
ZLXL00ESV
Milli-Q
Électrovanne externe
For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
1 EA
1 030,00 €
1 030,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
1 030,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
1 030,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Description générale
L'électrovanne externe est utilisée pour arrêter le débit d'eau en aval de son emplacement, si une fuite est détectée par le système.
Application
Utilisée pour protéger l'environnement du laboratoire ou d'autres instruments contre les dommages causés par l'eau, lorsqu'elle est utilisée conjointement avec un capteur d'eau.
Caractéristiques et avantages
Pièce de rechange originale pour électrovanne externe pour systèmes à haut débit | ZLXL00ESV
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany