Principaux documents
GVWP2932A
Millipore
Filtre écran Durapore®
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, hydrophilic, filter diam. 293 mm
Synonyme(s) :
Membrane Durapore®, en PVDF, hydrophile, 0,22 µm, 293 mm, blanche, unie
25 EA
Demander
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à +32 2 620 02 27ou
.
Changer de vue
25 EA
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à +32 2 620 02 27ou
.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Description
Sterilizing filtration of biological solutions
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Paramètres
6.7 mL/min-cm2 water flow rate
85 °C max. temp.
Diam. du filtre
293 mm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : GVWP
Type de filtre : Filtre écran
Autres remarques
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Micro-organismes
  • Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
  • Application : Bioprocédés
  • Utilisation prévue : Rétention ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d′utilisation Se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®.
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec.
  • Conditions d′élimination : Jeter les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Hui Gong et al.
Frontiers in immunology, 11, 414-414 (2020-03-27)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is implicated in inflammation processing, but the mechanism of its regulation mostly remains limited to Janus kinase (JAK)-mediated phosphorylation. Although AMP-activated protein kinase (AMPK)-mediated STAT3 inactivation has got documented, the molecular signaling