XXSPTFF03
Pellicon® Single-Pass TFF Cassette Retentate Collection Plate
4 480,00 €
Date d'expédition estimée le08 juillet 2025Détails
About This Item
4 480,00 €
Date d'expédition estimée le08 juillet 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
316L stainless steel housing
Niveau de qualité
Technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable
Raccords
3/4 in. sanitary flange drain/vent (TC)
Application(s)
liquid formulation