Principaux documents
Z612197
Julabo® recirculating coolers
FC600, AC/DC input 240 V AC, temperature -20-80 °C
1 EA
8 230,00 €
1 EA
8 230,00 €
1 EA
8 230,00 €
8 230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
8 230,00 €
1 EA
8 230,00 €
1 EA
8 230,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
Nomenclature NACRES :
NB.77
8 230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
240 V (FE500, FC600 and FC600S models)
Caractéristiques
CE compliant
Fabricant/nom de marque
FC600
Julabo 9600060
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure de la température
-20 to -80 °C
Paramètres
-20-80 °C temperature
0.5-1.0 °C temp. stability
20 L/min pump flow
Capacité de refroidissement
210 W (at -10°C)
400 W (at 5°C)
470 W (at 10°C)
600 W (at 20°C)
Capacité
6-8 L
Description générale
For environmentally friendly cooling:
  • Rapid, powerful and efficient
  • Easy to fill
  • Space saving design
  • Multi-Display (LED) for actual and setpoint values, resolution 0.1°C
  • Keypad setting
  • High and low temperature warning functions
  • Low noise operation
  • ACC - Active Cooling Control, cooling compressor activated for whole range
  • Proportional cooling control for powerful models
  • Removable venting grid for convenient cleaning to maintain performance
  • Automatic shut-down in case of disturbance
  • FC models have adjustable ratio for inlet/outlet temp and RS232 interface
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.