Principaux documents
XX1102012
Millipore
Seringues en plastique, 20 ml, raccord Luer à coulissement, polypropylène
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing
12 EA
107,00 €
107,00 €
Date d'expédition estimée le23 juillet 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
12 EA
107,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.11
107,00 €
Date d'expédition estimée le23 juillet 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
clear device
polypropylene device
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Paramètres
20 mL sample volume
Entrée
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Utilisez les seringues en polypropylène pour distribuer des liquides dans des récipients de petite taille et filtrer sous pression de petits volumes à travers des supports filtres ou des unités de filtration équipés de raccords Luer femelle à coulissement.
Application
Analyse de la bière, de l'eau en bouteille, des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques, tests de biocharge, analyses microbiologiques classiques.
Une réglementation spécifique s'applique aux analyses microbiologiques classiques.
Protocoles
Photometric determination of phosphate ions in water with ammonium molybdate using Spectroquant® test kits and a UV/VIS spectrophotometer.