Principaux documents
XKEM00107
Millipore
Pompe à vide manuelle, polypropylène
1 EA
95,00 €
95,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
95,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105101
eCl@ss :
32012303
Nomenclature NACRES :
NB.24
95,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Utilisez les seringues en polypropylène pour distribuer des liquides dans des récipients de petite taille et filtrer sous pression de petits volumes à travers des supports filtres d'unités de filtration équipés de raccords Luer femelle à coulissement. Les seringues possèdent un raccord Luer mâle à coulissement. Une vanne de vide deux voies, un adaptateur Luer mâle-mâle en nylon et un tuyau en caoutchouc avec entrée Luer mâle, disponibles en option, permettent de convertir cette seringue standard en pompe à vide manuelle. Pour les applications stériles, il est possible d'opter pour une seringue à vide en acier inoxydable autoclavable équipée d'une vanne deux voies en acier inoxydable.
Applications :
Filtration de liquides de faible volume, pompe manuelle de filtration sur le terrain avec unités Sterifil et autres supports filtres.
Principe
Vide
Les clients ont également consulté
Questions
  1. Hello, Could you please provide the diameter and volume of the outlet tube of this vacuum syringe. Thanks, Aman
    1 answer
    1. This product contains a surgical Latex rubber tubbing 14 inches long with an inner diameter of 5/32'' and a wall of 3/64''.
      Product XKEM00107 Hand Pump Assay contains a syringe: “XX1105005”. This is an “Off the Shelf” product that has a Luer-style tip. It meets ISO 594/1. It is also designed to be used with 0.312” (8mm) diameter tubing.